Learn More
Anhídrido tetrabromoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11440388
Anhídrido tetrabromoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440388
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11440388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24550.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-79-1
Fórmula molecular C8Br4O3
Peso molecular (g/mol) 463.701
Número MDL MFCD00005919
Clave InChI QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12443
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofurán-1,3-diona
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophthalic anhydride
Punto de fusión 274°C to 280°C
Densidad 2.87
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 18908
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.7
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10233093 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24550.36,B24550.22
Número de lote10228361 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24550.36,B24550.22
Número de loteF01U040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24550.36,B24550.22
Número de loteD07U044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24550.36,B24550.22
Número de lote10181193 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24550.36,B24550.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Anhídrido tetrabromoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >