Learn More
Bromuro de tetrabutilamonio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-195685 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
25 GR
50 GR
500 GR
Código de producto. 10646202
Marca: Thermo Scientific Acros 185680250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-19-2
Fórmula molecular C16H36BrN
Peso molecular (g/mol) 322.36
Número MDL MFCD00011633
Clave InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; bromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium bromide
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 100.0°C to 104.0°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBr
Cantidad 25 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrabutylammonium bromide