Learn More
Hidrato de cloruro de tetrabutilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalizador de transferencia de fase
25.23€ - 232.16€
CAS | 37451-68-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H36ClN |
Peso molecular (g/mol) | 277.92 |
Número MDL | MFCD00011635 |
Clave InChI | NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b |
PubChem CID | 16212273 |
Nombre IUPAC | tetrabutilazanio; cloruro; hidrato |
SMILES | [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10704092
|
Thermo Scientific Acros
432060050 |
5 g | Frasco de vidrio |
25.23€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10714092
|
Thermo Scientific Acros
432060250 |
25 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
15189293
|
Thermo Scientific Acros
432061000 |
100 g | Frasco de vidrio |
232.16€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de faseIdentificadores de productos químicos
37451-68-6 | |
277.92 | |
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M | |
16212273 | |
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H36ClN | |
MFCD00011635 | |
tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b | |
tetrabutilazanio; cloruro; hidrato |
Especificaciones
Tetrabutylammonium chloride hydrate | |
37.0°C to 39.0°C | |
Auténtico | |
C16H36ClN | |
tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b | |
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
277.92 | |
295.94 | |
Sólido de baja fusión |
37451-68-6 | |
Blanco | |
95% min. (On dried substance) (Argentometry) | |
MFCD00011635 | |
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutilazanio; cloruro; hidrato | |
16212273 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Tetrabutylammonium chloride hydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.