Learn More
Fluoruro de tetrabutilamonio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium fluoride |
| CAS | 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5 |
| Color | Marrón a verde |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | C16H36FN |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NF |
| Número MDL | MFCD00011747 |
| Temperatura de inflamación | −17°C |
| Índice Merck | 15,9332 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.