Learn More
Solución de fluoruro de tetrabutilamonio, 1 M en THF, contiene 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
5 ML
500 ML
Código de producto. 10686402
Marca: Thermo Scientific Acros 201955000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium fluoride
Nombre de nota 1M Solution in THF, Containing ca 5% Water
CAS 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Fórmula molecular C16H36FN
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NF
Número MDL MFCD00011747
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363
Densidad 0.8870g/mL
Sinónimo tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
Clave InChI FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazanium; fluoruro
Peso molecular (g/mol) 261.47
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.46
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.887
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.