Learn More
Sulfato de hidrógeno de tetrabutilamonio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Especificaciones
Punto de fusión | 168°C |
Color | Blanco |
pH | 2.1 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.53g/mol |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.