Learn More
Yoduro tetrabutílamónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10498700 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10225830 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10773541 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11985441 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
4 options
Código de producto. 10498700
Marca: Thermo Scientific Acros 161270250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 311-28-4
Fórmula molecular C16H36IN
Peso molecular (g/mol) 369.38
Número MDL MFCD00011636
Clave InChI DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;yoduro
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium iodide
Punto de fusión 141°C to 150°C
Color Blanco a crema
Residuos de ignición 1% max.
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NI
Cantidad 25 g
Fieser 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Información de solubilidad Solubility in water: <5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.