Learn More
Trihidrato de ácido tetracloroáurico(III), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10462971
Trihidrato de ácido tetracloroáurico(III), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10462971
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10462971
Marca: Thermo Scientific Acros 411070010
Solicitar formato a granel o personalizado
Trihidrato de ácido tetracloroáurico(III), >-49,0 % (Au), HAuCl4.3H2O, número CAS-16961-25-4, trihidrato de ácido tricloruro de oro, trihidrato de ácido cloroáurico, 1 g, naranja, 393,83, reactivo ACS, palabra de aviso de GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16961-25-4
Fórmula molecular AuCl4H
Peso molecular (g/mol) 339.77
Clave InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate
Color Naranja
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Fórmula lineal HAuCl4·3H2O
Índice Merck 15,212
Sinónimo Chloroauric Acid Trihydrate, Gold trichloride Acid Trihydrate
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.83
Porcentaje de pureza ≥49.0% (Au)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459722 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number411070050,411070010,411070250
Número de loteA0458089 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number411070050,411070010,411070250
Número de loteA0465897 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number411070050,411070010,411070250
Número de loteA0462322 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/06/2024 Catalog Number411070050,411070010,411070250
Número de loteA0439814 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog Number411070050,411070010,411070250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Trihidrato de ácido tetracloroáurico(III), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >