Learn More
WTW™ Electrodo de conductividad TetraCon™ 925-P
Medición de conductividad digital universal en muestras acuosas. Para su uso con MPP IDS o para conectarse al cable AS/IDS-x.
Marca: WTW™ 301716
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
WTW ha estado fabricando celdas de medición de conductividad de la más alta calidad durante décadas. Estas son también las bases de las celdas de medición de conductividad de IDS. Entre las ventajas de la tecnología IDS se incluyen la transferencia automática de la constante de celda y, por lo tanto, la exclusión de posibles entradas erróneas.Hay dos modelos disponibles para cubrir todo el intervalo de conductividad: la celda de medición de cuatro electrodos TetraCon™ 925 para conductividad media y alta, para agua pura y para conductividad baja; y la celda de medición de dos electrodos LR 925/01, que incluye un recipiente de flujo. Las células de medición de conductividad IDS probadas de WTW ya están disponibles como versiones de cabezal de enchufe sostenible.
El cabezal de enchufe universal se adapta al sensor con función inalámbrica, y ya no se necesitan cables molestos. Además, se puede conectar a cables AS/IDS-x con longitudes de hasta 100 m. Con esta nueva tecnología, WTW amplía considerablemente la gama de aplicaciones y la comodidad de medición de sus sistemas digitales de medición de conductividad.
- Tecnología de electrodos probada
- Transferencia automática de constante de celda y compensación de temperatura
- Amplia área de aplicación: de 1 µS/cm a 2000 mS/cm
- Celda de conductividad IDS de 4 electrodos con electrodos de grafito, eje de epoxi, constante de celda de 0,475 cm–1, resistente al agua hasta 10 bar (IP 68)
Especificaciones
TetraCon 925-P | |
MPP IDS o para conectarse al cable AS/IDS-x | |
Electrodo de conductividad | |
Celda de medición de cuatro electrodos de grafito, cabezal de enchufe para cables AS/IDS-x, MPP 930 o módulos inalámbricos IDS WLM-S. (El cable no está incluido). |