Learn More
Ácido tetracosanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549263
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-59-5
Fórmula molecular C24H48O2
Peso molecular (g/mol) 368.63
Número MDL MFCD00002810
Clave InChI QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lignoceric acid, unii-rk3vcw5y1l, n-tetracosanoic acid, rk3vcw5y1l, n-tetracosanoate, lignozerinsaeure, tetracosansaeure, carnaubic acid, tetracosoic acid, tetracosanic acid
PubChem CID 11197
ChEBI CHEBI:28866
Nombre IUPAC ácido tetracosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracosanoic acid
Punto de fusión 84.0°C to 86.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 272.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)22CO2H
Cantidad 250 mg
Beilstein 02, I, 181
Índice Merck 15, 5541
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in hot hydrocarbons and hot ketones
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino brillante o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracosanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.