Learn More
Tetracianoetileno, 98 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 17322481
compliance-icons
Tetracianoetileno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17322481
Cantidad: 5 g
Click to view available options
Cantidad: 5 g
Código de producto. 17322481
Marca: Thermo Scientific Acros 138050050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracianoetileno
CAS 670-54-2
Punto de fusión 196°C to 201°C
Punto de ebullición 223°C (760 mmHg)
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97,5 % (Ex N)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6N4
Fórmula lineal (NC)2C=C(CN)2
Número MDL 00001850
Cantidad 5 g
Número UN 3439
Fieser 13-289
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 9340
Sinónimo TCNE
Clave InChI NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
Nombre IUPAC Et-1-eno-1,1,2,2-tetracarbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 128.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0428638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2023 Catalog Number138050100,138050250,138051000,138050050
Número de loteA0407039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number138050100,138050250,138051000,138050050
Número de loteA0420143 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/06/2020 Catalog Number138050100,138050250,138051000,138050050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracyanoethylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetracyanomethylene
Título del producto
Tetracianoetileno, 98 %, Thermo Scientific™ >