Learn More
Ácido tetradecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443950
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11443950
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12067.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como agente de flujo y emulsionante. Se utiliza en fragancias de orris artificiales. Empleado como tensioactivos aniónicos/no iónicos en jabones y detergentes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-63-8
Fórmula molecular C14H28O2
Peso molecular (g/mol) 228.38
Número MDL MFCD00002744
Clave InChI TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
Nombre IUPAC ácido tetradecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecanoic acid
Punto de fusión 53°C to 56°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 326°C
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 508624
Índice Merck 14,6333
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.38
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetradecanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetradecanoic acid