Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraethylammonium bromide |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 285.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | (C2H5)4NBr |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 04,104 |
Fieser | 06,568; 13,46 |
Índice Merck | 15,9344 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465687 | Certificado de análisis | 04/09/2024 | 161070010,161072500,161070050 |
A0463510 | Certificado de análisis | 05/06/2024 | 161070010,161072500,161070050 |
A0462317 | Certificado de análisis | 26/04/2024 | 161070010,161072500,161070050 |
A0457628 | Certificado de análisis | 17/11/2023 | 161070010,161072500,161070050 |
A0439747 | Certificado de análisis | 07/09/2023 | 161070010,161072500,161070050 |
Seguridad y manipulación
- Tetraethylammonium bromide
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.