Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424934
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11424934
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13835.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.159 g/mol
Tetraethylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst. It acts as a source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies. It is also employed in organic chemical synthesis. It plays a major role in the preparation of tetraethylammonium superoxide from potassium superoxide for the conversion of primary alkyl halides to dialkyl peroxides. Furthermore, It is utilized as a catalyst in the oxidation of organic sulfide to sulfoxide using o-iodoxybenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tetraetilamonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase. Actúa como fuente de iones de tetraetilamonio en estudios farmacológicos y fisiológicos. También se emplea en la síntesis química orgánica. Desempeña un papel importante en la preparación de superóxido de tetraetilamonio a partir de superóxido de potasio para la conversión de haluros de alquilo primarios en peróxidos de dialquilo. Además, se utiliza como catalizador en la oxidación de sulfuro orgánico a sulfóxido con ácido o-yodoxibenzoico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-91-0
Fórmula molecular C8H20BrN
Peso molecular (g/mol) 210.159
Número MDL MFCD00011825
Clave InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium bromide
Punto de fusión ∼285°C (decomposition)
Densidad 1.397
Olor Mild
Cantidad 250 g
Beilstein 3563430
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9199
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.