Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13408398
Bromuro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408398
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 13408398
Marca: Thermo Scientific Acros 161070050
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador de transferencia de fase
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-91-0
Fórmula molecular C8H20BrN
Peso molecular (g/mol) 210.16
Número MDL MFCD00011825
Clave InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium bromide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 285.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (C2H5)4NBr
Cantidad 5 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Índice Merck 15,9344
Información de solubilidad Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and acetone,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >