Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 GR
50 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676042 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10114610 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10002960 250 g Frasco de vidrio 250 GR
11925451 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
4 options
Código de producto. 10676042
Marca: Thermo Scientific Acros 220715000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-91-0
Fórmula molecular C8H20BrN
Peso molecular (g/mol) 210.16
Clave InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium bromide
Punto de fusión 285.0°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)4NBr
Cantidad 500 g
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Índice Merck 15,9344
Información de solubilidad Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.