Learn More
Hexafluorofosfato de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11307168 2 g 2 g
11317168 10 g 10 g
11327168 50 g 50 g
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11307168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016256.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 429-07-2 | C8H20F6NP | 275.219 g/mol
It is used extensively in electrolytes for electrochemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 429-07-2
Fórmula molecular C8H20F6NP
Peso molecular (g/mol) 275.219
Número MDL MFCD00043179
Clave InChI KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetraethyl-, hexafluorophosphate 1-, et4npf6, n,n,n-triethylethanaminium hexafluorophosphate, tetraethylammoniumhexafluorophosphate, tetraethylazanium hexafluorophosphate, tetraethylammonium hexafluorophosphate v, ethanaminium,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 9885
Nombre IUPAC tetraetilazanium;hexafluorofosfato
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Cantidad 2 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.