Learn More
Tetraetilamonio hidrogenosulfato, 99+ %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112961 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112961 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10519463 50 g Frasco de vidrio 50 GR
2 options
Código de producto. 10112961
Marca: Thermo Scientific 343820050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 16873-13-5 | C8H21NO4S | 227.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16873-13-5
Fórmula molecular C8H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 227.32
Número MDL MFCD00036150
Clave InChI CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium hydrogensulfate, tetraethylammonium hydrogen sulphate, tetraethylammonium hydrogen sulfate, n,n,n-triethylethanaminium hydrogen sulfate 1:1:1, hydrogen sulfate; tetraethylazanium, tertraethylammonium hydrogen sulfate, tetraethyl ammonium hydrogen sulphate
PubChem CID 167582
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetraetilazanio
SMILES OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydrogensulfate
Absorbancia 0.02 max. (0.4 M in HPLC water) at 250nm, 0.04 max. (0.4 M in HPLC water) at 230nm, 0.04 max. (0.4 M in HPLC water) at 240nm, 0.05 max. (0.4 M in HPLC water) at 220nm, 0.1 max. (0.4 M in HPLC water) at 210nm
Punto de fusión 243°C to 245°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.32
Porcentaje de pureza 99+%
Grado HPLC
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium hydrogensulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.