Learn More
Nitrato de tetraetilamonio, solución acuosa al 35 % p/p, Thermo Scientific™
28.53€ - 107.00€
CAS | 1941-26-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H20N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 192.26 |
Número MDL | MFCD00041978 |
Clave InChI | JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution |
PubChem CID | 74744 |
Nombre IUPAC | tetraetilazanio; nitrato |
SMILES | [O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
1941-26-0 | |
192.26 | |
JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N | |
74744 | |
[O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC |
C8H20N2O3 | |
MFCD00041978 | |
tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution | |
tetraetilazanio; nitrato |
Especificaciones
Tetraethylammonium nitrate | |
1.029 g/mL | |
C8H20N2O3 | |
UN3139 | |
tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution | |
[O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC | |
192.26 | |
192.26 | |
Líquida |
1941-26-0 | |
>100°C | |
MFCD00041978 | |
3918466 | |
JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N | |
tetraetilazanio; nitrato | |
74744 | |
35% w/w aq. soln. |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: OXIDIZING LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-725-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes