Learn More
Éter monooctílico de tetraetilenglicol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444879
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15444879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62496.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo para la solubilización de proteínas de membrana
Reagent for solubilizing membrane proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19327-39-0
Fórmula molecular C16H34O5
Peso molecular (g/mol) 306.443
Número MDL MFCD00043033
Clave InChI FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
PubChem CID 5414
ChEBI CHEBI:41323
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-octoxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
SMILES CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylene glycol monooctyl ether
Color Incolora
Densidad 0.969
Fórmula lineal CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Cantidad 1 g
Beilstein 1781226
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.44
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylene glycol monooctyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,6,9,12-Tetraoxaeicosan-1-ol