Learn More
Tetraetilenopentamina, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10456960
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
112-57-2
C8H23N5
189.31
MFCD00008168
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
8197
CHEBI:49798
N'-[2-[2-(2-aminoetilamino)etilamino]etil]etano-1,2-diamina
NCCNCCNCCNCCN
112-57-2
C8H23N5
189.31
MFCD00008168
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
8197
CHEBI:49798
N'-[2-[2-(2-aminoetilamino)etilamino]etil]etano-1,2-diamina
NCCNCCNCCNCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraethylenepentamine
Nombre de nota tech.
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 340°C
Temperatura de inflamación 139°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 500 g
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.3
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Grado Técnico
Forma física Líquido