Learn More
Tetrahidrofurano, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Código de producto. 16821250
Change view
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
Código de producto. Envase Cantidad unitSize
16821250 Frasco de vidrio 4 x 2.5 L 10 litros
16811250 Frasco de vidrio 2.5 L 1 litro
2 options
Código de producto. 16821250
Marca: Honeywell Burdick & Jackson BB3444X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Para biosíntesis y aplicaciones que requieran bajo contenido de agua. Contiene BHT, pureza del >99,9 %.
  • Especificaciones para concentraciones de agua extremadamente bajas
  • Especificaciones para concentraciones de amina bajas
  • Bajos niveles de partículas
  • Disolvente de alta pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Peso molecular (g/mol) 72.11
Especificaciones
pH Neutral
Punto de fusión -108°C
Color Incolora
Densidad 0.89 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 65°C (1013 hPa)
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 1.5% to 12% (V)
Temperatura de inflamación -21°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Línea de productos Biosyn
Presión de vapor 200 hPa (20°C)
Número UN UN2056
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Porcentaje de pureza >99.9%