Learn More
Tetrahidrofurano, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 l
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran |
Punto de fusión | -108.4°C |
Nombre de nota | Water <50 ppm, stabilized |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8800g/mL |
Punto de ebullición | 66.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | −21°C |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.407 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrahydrofuran
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tetrahidrofurano, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido