Learn More
Tetrahidrofurano, 99,85 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10613372
Tetrahidrofurano, 99,85 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613372
100 ml, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 10613372
Marca: Thermo Scientific Acros 326971000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9, 128-37-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahidrofurano, furano, tetrahidro, óxido de butileno, furanidina, hidrofurano, óxido de tetrametileno, oxaciclopentano, 1,4-epoxibutano, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahidrofurano
Punto de fusión -108.4 °C
Nombre de nota Estabilizado, agua de <50 ppm
Color Incolora
Densidad 0.8800 g/ml
Punto de ebullición 66.0 °C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación −21 °C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Agua <50 ppm
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85%
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Gravedad específica 0.88
Viscosidad 0.55 mPa.s (20 °C)
Beilstein 17, 10
Agua 0.005 % máx. (culombimétrico)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Índice Merck 15, 9356
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, 2-propanol, dmf, cloruro de metileno y acetona
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.85 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2403119 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Número de lote2417640 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Número de lote2499266 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Número de lote2413357 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Número de lote2408067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tetrahidrofurano, 99,85 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >