Learn More
Tetrahidrofurano, 99.9 %, extra puro, anhidro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237333
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tetrahidrofurano, >-99,85 %, C4H8O, número CAS-109-99-9, 128-37-0, tetraidrofurano, furanidina, tetrahidrofurano, óxido de butileno, tetrahidrofurano, furano, tetrahidro, oxaciclopentano, hidrofurano, 1,4-epoxibutano, tetrametilenóxido, 1 l, 99,9 %, 17, 10, CHEBI:26911, sin designar, 0,8800 g/ml
Tetrahidrofurano, >-99,85 %, C4H8O, número CAS-109-99-9, 128-37-0, tetraidrofurano, furanidina, tetrahidrofurano, óxido de butileno, tetrahidrofurano, furano, tetrahidro, oxaciclopentano, hidrofurano, 1,4-epoxibutano, tetrametilenóxido, 1 l, 99,9 %, 17, 10, CHEBI:26911, sin designar, 0,8800 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9, 128-37-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Nombre de nota Anhydrous, Stabilized
Densidad 0.8800g/mL
Cantidad 25 L
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Beilstein 17, 10
Agua 0.006% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Índice Merck 15, 9356
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99.85%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.