Learn More
Tetrahidrofurano, 99 %, estabilizado con 250-350ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El tetrahidrofurano se utiliza como disolvente en los procesos de formación de reactivos de Gringnard, esteroides farmacéuticos y en la preparación de reactivos organometálicos. Se utiliza para HPLC, espectrofotometría y pruebas medioambientales. Se utiliza como disolvente de resina en tintas flexográficas para el depósito de revestimientos de plástico para cintas de audio y vídeo. Se utiliza en cementos de tuberías de PVC y CPVC, recubrimientos de poliuretano y en fundiciones de película de PVC.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Altamente inflamable. Se oxida fácilmente en el aire para formar peróxidos inestables. THF presenta una alta volatilidad y un punto de congelación extremadamente bajo. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran |
Punto de fusión | -108°C |
Nombre de nota | stabilized with 250 to 350ppm BHT |
Densidad | 0.889 |
Punto de ebullición | 66°C |
Cantidad | 1000 mL |
Temperatura de inflamación | −17°C (1°F) |
Olor | Ether-like |
Índice de refracción | 1.407 |
Número UN | UN2056 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253646 | Certificado de análisis | 10/01/2025 | L13304.AU,L13304.0F,L13304.AP |
2411901 | Certificado de análisis | 26/11/2024 | L13304.AU,L13304.0F,L13304.AP |
2411902 | Certificado de análisis | 17/10/2024 | L13304.AU,L13304.0F,L13304.AP |
2405221 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L13304.AU,L13304.0F,L13304.AP |
2486055 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L13304.AU,L13304.0F,L13304.AP |
Seguridad y manipulación
- Tetrahydrofuran
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran