Learn More
Tetrahidrofurano, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10425191 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
25 L
Envase:
Acero
EcoTainer seguridad de metal puede
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
5 litros
Código de producto. 10425191
Marca: JT Baker 8075.1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Producto químico de alta calidad estabilizado con 0,025 % de BHT para uso industrial especializado y de laboratorio.
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108.5°C
Color Incolora
Densidad 0.880 to 0.883 g/mL at 25°C
Punto de ebullición 65°C to 67°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 1.5 - 12 Vol %
Temperatura de inflamación −21°C
Punto de ignición 230°C
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 0.002%
Fórmula lineal OCH2CH2CH2CH2
Agua Max. 0.02%
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado BAKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt