Learn More
Tetrahidrofurano, biogrado, 99.8 %, sin estabilizar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485220
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Código de producto. 11485220
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044505.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Síntesis de péptido y de ácido nucleico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
Nombre de nota Unstabilized
Color Incolora
Densidad 0.889 g/mL
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Ether-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.407
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Índice Merck 14,9211
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Biogrado