Learn More
Tetrahidrofurano d8, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,75 ml
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
7.50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227430 10 x 0,75 ml Ampolla 7.50 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10227430
Marca: Thermo Scientific Acros 320780075
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran-d8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.9800g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación −21°C
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.407
Agua 0,06 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 x 0,75 ml
CAS 1693-74-9
Punto de fusión -106.0°C
Punto de ebullición 65.0°C to 66.0°C
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00044238
Sinónimo tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolano
Peso molecular (g/mol) 80.16
PubChem CID 80290
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.17
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran-D8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.