Learn More
Tetrahidrofurano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT al 0,025 %, Fisher Chemical™
Código de producto. 10385860 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10385860 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10559580 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10040380 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10550831 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10529960 5 l Recipiente de metal 5 LT
10152350 25 L Recipiente de metal 25 LT
6 options
Código de producto. 10385860
Marca: Fisher Chemical T/0700/17
Solicitar formato a granel o personalizado
C4H8O, número de CAS-109-99-9, oxaciclopentano, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutano, furano, tetrahidro, óxido de butileno, hidrofurano, tetrahidrofurano, tetrahidrofurano, furanidina, óxido de tetrametileno, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, incoloro, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolano, -108,4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
pH Desde 7 hasta 8
Punto de fusión -108,4 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 200mbar at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol