Learn More
Tetrahidrofurano, no UV, grado HPLC, > 99,7 %, estable, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran |
Punto de fusión | °C to 108°C |
Nombre de nota | With 250ppm BHT |
Color | Incolora |
Aspecto | Colorless liquid |
Densidad | 0.889 |
Punto de ebullición | 66°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | -17°C (1°F) |
Olor | Ether-like |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W30K928 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | 038994.K7,038994.K2,038994.M1 |
W30K929 | Certificado de análisis | 24/09/2024 | 038994.K7,038994.K2,038994.M1 |
U30K895 | Certificado de análisis | 24/09/2024 | 038994.K7,038994.K2,038994.M1 |
U30K896 | Certificado de análisis | 24/09/2024 | 038994.K7,038994.K2,038994.M1 |
T30K891 | Certificado de análisis | 02/08/2024 | 038994.K7,038994.K2,038994.M1 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrahydrofuran, non-UV, HPLC Grade
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrahidrofurano, no UV, grado HPLC, > 99,7 %, estable, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido