Learn More
Tetrahidrofurano, no UV, grado HPLC, > 99,7 %, estable, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15471507
Tetrahidrofurano, no UV, grado HPLC, > 99,7 %, estable, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471507
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 15471507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038994.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión °C to 108°C
Nombre de nota With 250ppm BHT
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.889
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Olor Ether-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.7%
Presión de vapor 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW30K928 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number038994.K7,038994.K2,038994.M1
Número de loteW30K929 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/09/2024 Catalog Number038994.K7,038994.K2,038994.M1
Número de loteU30K895 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/09/2024 Catalog Number038994.K7,038994.K2,038994.M1
Número de loteU30K896 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/09/2024 Catalog Number038994.K7,038994.K2,038994.M1
Número de loteT30K891 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog Number038994.K7,038994.K2,038994.M1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran, non-UV, HPLC Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrahidrofurano, no UV, grado HPLC, > 99,7 %, estable, Thermo Scientific Chemicals >