Learn More
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.0%, Honeywell™ Código de producto.: 15611590
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.0%, Honeywell™
Código de producto. 15611590 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
10 L, Lata de acero inoxidable
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Código de producto. 15611590
Marca: Honeywell Research Chemicals 17881010L
Solicitar formato a granel o personalizado
Reagent Grade, contains 250 ppm BHT as inhibitor,≥99.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
Nombre de nota Contains 250 ppm BHT as inhibitor
Color Incolora
Densidad 0.889g/mL at 25°C
Punto de ebullición 65°C
Cantidad 10 L
Límite de explosión 0.118
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Punto de ignición 610°F
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.407(lit.)
Presión de vapor 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ReagentPlus™
Título del producto
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.0%, Honeywell™ >