Learn More
Tetrahidrofurano, espectrofotometría +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10637212
Tetrahidrofurano, espectrofotometría +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637212
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10637212
Marca: Thermo Scientific Acros 222160010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9, 128-37-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108.4°C
Nombre de nota For spectroscopy
Absorbancia 1 max. at 215nm, 0.5 max. at 230nm, 0.26 max. at 240nm, 0.1 max. at 250nm, 0.05 max. at 260nm, 0.04 max. at 270nm, 0.02 max. at 280nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
Acidez ≤0.0002meq/g
Alcalinidad ≤0.0006meq/g
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 66.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −21°C
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Residuos después de la evaporación ≤0.005%
Gravedad específica 0.88
Presión de vapor Vapor Pressure: 200mbar at 20°C
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Agua ≤0.03%
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Espectroscopia
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467876 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
Número de loteA0459096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
Número de loteA0459096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
Número de loteA0450720 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
Número de loteA0453036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2023 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrahidrofurano, espectrofotometría +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >