Learn More
Tetrahidrotiofen-3-ona, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11985781
Click to view available options
5 g
Nombre del producto químico o material Tetrahydrothiophen-3-one
CAS 1003-04-9
Densidad 1.1990g/mL
Punto de ebullición 174°C to 175°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C4H6OS
Número MDL MFCD00005412
Cantidad 5g
Gravedad específica 1.199
Sinónimo tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
Clave InChI DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSC1
Nombre IUPAC tiolan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 102.15
PubChem CID 61252
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrothiophen-3-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.