Learn More
Cloruro de tetrakis(hidroximetil)fosfonio, aprox. 80 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
45.85€ - 277.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride |
---|---|
CAS | 124-64-1, 7732-18-5 |
Color | Verde amarillento o rosa |
Densidad | 1.3400g/mL |
Punto de ebullición | 115.0°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10350444
|
Thermo Scientific Acros
389441000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
45.85€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10045553
|
Thermo Scientific Acros
389448000 |
800 mL | Frasco de vidrio |
277.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)Especificaciones
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride | |
Verde amarillento o rosa | |
115.0°C | |
Auténtico | |
C4H12ClO4P | |
1.34 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO | |
190.56 | |
190.56 | |
Solución |
124-64-1, 7732-18-5 | |
1.3400g/mL | |
96°C | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00031687 | |
tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317 | |
AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M | |
tetraquis(hidroximetil)fosfanio;cloruro | |
31298 | |
80.0 to 85.0% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede ser corrosivo para los metales.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Susceptible de dañar al feto.
Muy tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Utilizar guantes de protección
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-707-7
- Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.