Learn More
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0), 99,8 % (base metálica), Pd 9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376058
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
Código de producto. 11376058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010548.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrosililación, isomerización, carbonilación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14221-01-3
Fórmula molecular C72H60P4Pd
Peso molecular (g/mol) 1155.59
Número MDL MFCD00010012
Clave InChI NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11979704
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Punto de fusión 100°C to 105°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis), Pd 9% min.
Cantidad 2 g
Beilstein 6704828
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
Nombre IUPAC paladio;trifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 1155.57
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tetrakis(triphenylphosphine)-palladium