Learn More
Tetraquis(trifenilfosfina)paladio (0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
71.49€ - 2632.10€
CAS 14221-01-3
Fórmula molecular C72H60P4Pd
Peso molecular (g/mol) 1155.59
Número MDL MFCD00010012
Clave InChI NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
Nombre IUPAC paladio;trifenilfosfano
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10762051
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202380010
1 g Frasco de vidrio
71.49€
1 g
10492391
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202380050
5 g Frasco de vidrio
161.88€
5 g
10326382
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202380250
25 g Frasco de vidrio
748.73€
25 g
11924361
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
202381000
100 g Frasco de vidrio
2632.10€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tetraquis(trifenilfosfina)paladio (0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals