Learn More
Tetrametilo ortosilicato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.94€ - 842.19€
CAS | 681-84-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H12O4Si |
Peso molecular (g/mol) | 152.22 |
Número MDL | MFCD00008341 |
Clave InChI | LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate |
PubChem CID | 12682 |
Nombre IUPAC | tetrametilsilicato |
SMILES | CO[Si](OC)(OC)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10308010
|
Thermo Scientific
203820250 |
25 g | Frasco de vidrio |
27.94€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10062620
|
Thermo Scientific Acros
203821000 |
100 g | Frasco de vidrio |
73.87€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10154360
|
Thermo Scientific Acros
203825000 |
500 g | Frasco de vidrio |
244.22€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11955161
|
Thermo Scientific Acros
203820025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
842.19€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
681-84-5 | |
152.22 | |
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N | |
12682 | |
CO[Si](OC)(OC)OC |
C4H12O4Si | |
MFCD00008341 | |
tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate | |
tetrametilsilicato |
Especificaciones
Tetramethyl orthosilicate | |
-2.0°C | |
121.0°C to 122.0°C | |
Auténtico | |
C4H12O4Si | |
1.3670 to 1.3700 | |
01,287 | |
tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate | |
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N | |
tetrametilsilicato | |
12682 | |
152.22 | |
Líquido |
681-84-5 | |
1.0300g/mL | |
26°C | |
98.5% min. (GC) | |
Si(OCH3)4 | |
MFCD00008341 | |
1.03 | |
Solubility in water: hydrolysis in water. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CO[Si](OC)(OC)OC | |
152.22 | |
0.7 mPa.s (20°C) | |
99% |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 211-656-4
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Tetramethyl orthosilicate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.