Learn More
Bromuro de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451930
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tetramethylammonium bromide acts as an ion pair reagent. It is used as a surface-active agent and an active ingredient for conditioners. Further, it is used as a softner for textiles and paper products. It is also employed as a disinfection agent, sanitizer, antimicrobial and antistatic agent. In addition to this, it plays in important role as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tetrametilamonio actúa como un reactivo de par iónico. Se utiliza como agente activo de superficie y como ingrediente activo en acondicionadores. Además, se utiliza como suavizante para textiles y productos de papel. También se emplea como agente desinfectante, antimicrobiano y antiestático. También desempeña un papel importante como catalizador de transferencia de fase en química sintética.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, cloroformo y acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-20-0
Fórmula molecular C4H12BrN
Peso molecular (g/mol) 154.05
Número MDL MFCD00011626
Clave InChI DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium bromide, tetramethylammoniumbromide, tetramethylazanium bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethylmethanaminium bromide, unii-6l9ne9609p, ammonium, tetramethyl-, bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, c4h12n.br, acmc-209nkm
PubChem CID 66137
ChEBI CHEBI:55317
Nombre IUPAC tetrametilazanio; bromuro
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium bromide
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.56
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3)4NBr
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3620955
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.06
Porcentaje de pureza 98%