Learn More
Hidrogenosulfato de tetrametilamonio, 99+ %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779655 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
50 GR
Código de producto. 10565291
Marca: Thermo Scientific 343830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80526-82-5 | C4H13NO4S | 171.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80526-82-5
Fórmula molecular C4H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00036149
Clave InChI DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
PubChem CID 157340
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrametilazanio
SMILES C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydrogensulfate
Absorbancia (0.005M in water), (0.005 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Punto de fusión 295.0°C to 297.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.21
Porcentaje de pureza 99+%
Grado HPLC
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.