Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa p/p al 25 %, grado electrónico, 99,9999 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11347987
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa p/p al 25 %, grado electrónico, 99,9999 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347987
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Código de producto. 11347987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 020932.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brightener and cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-59-2
Fórmula molecular C4H13NO
Peso molecular (g/mol) 91.154
Número MDL MFCD00008280
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
Nombre IUPAC tetrametilazanio; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.016 g/mL
Punto de ebullición ∼102°C
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (CH3)4NOH
Índice de refracción 1.384
Cantidad 250 mL
Número UN UN1835
Beilstein 3558708
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9224
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Electrónico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 25%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM30L011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2025 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
Número de loteX15K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
Número de loteR03K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2024 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
Número de loteN01K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
Número de loteR14G028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2022 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300 + H310-Mortal en caso de ingestión o en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa p/p al 25 %, grado electrónico, 99,9999 %, Thermo Scientific Chemicals >