Learn More
Pentahidrato de hidróxido de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10657761
Pentahidrato de hidróxido de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657761
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10657761
Marca: Thermo Scientific Acros 420531000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10424-65-4
Fórmula molecular C4H23NO6
Peso molecular (g/mol) 181.23
Número MDL MFCD00149566
Clave InChI MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
Nombre IUPAC tetrametilazanio;hidróxido;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Punto de fusión 68°C to 71°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4NOH·5H2O
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 50
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462200 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
Número de loteA0461335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
Número de loteB0148317 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
Número de loteB0154984 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
Número de loteA0455658 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Pentahidrato de hidróxido de tetrametilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >