Learn More
Triacetoxiborohidruro de tetrametilamonio, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium triacetoxyborohydride |
Punto de fusión | 95.0°C to 98.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 50 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in common organic solvents |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1 |
Porcentaje de pureza | 90+% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.