Learn More
Bromuro de tetrametilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetramethylphosphonium bromide |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.03 |
Porcentaje de pureza | 98% |