Learn More
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10308953
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10308953
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10308953
Marca: Thermo Scientific Acros 268860025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-76-3
Fórmula molecular C4H12Si
Peso molecular (g/mol) 88.23
Número MDL MFCD00008274
Clave InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nombre IUPAC tetrametilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -99.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 26.0°C to 28.0°C
Temperatura de inflamación −27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(CH3)4
Índice de refracción 1.3585
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04, 625
Índice Merck 15, 9377
Gravedad específica 0.64
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrametilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >