Learn More
Tetrafenilplomo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraphenyllead |
Punto de fusión | 227°C to 228°C |
Punto de ebullición | 126°C (13 mmHg) |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3467 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.61 |
Porcentaje de pureza | 97% |