Learn More
Bromuro de Tetrafenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
Código de producto. 10133790
Marca: Thermo Scientific Acros 204020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2751-90-8
Fórmula molecular C24H20BrP
Peso molecular (g/mol) 419.30
Número MDL MFCD00011915
Clave InChI BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
PubChem CID 2724163
Nombre IUPAC tetrafenilfosfanio; bromuro
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 295.0°C to 299.0°C
Color Blanco
Densidad 260g/mL
Temperatura de inflamación 260°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)4PBr
Cantidad 5 g
Beilstein 16, II, 373
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.