Learn More
Cloruro de tetrafenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413234
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11413234 50 g 50 g
11413940 2 g 2 g
11403234 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 11413234
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10575.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Tetraphenylphosphonium chloride is used to generate lipophilic salts from inorganic and organometallic anions. Thus, Ph4P+ is useful as a phase-transfer catalyst, again because it allows inorganic anions to dissolve in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de tetrafenilfosfonio se utiliza para generar sales lipofílicas a partir de aniones inorgánicos y organometálicos. Así, Ph4P+ es útil como catalizador de transferencia de fase, de nuevo porque permite que los aniones inorgánicos se disuelvan en disolventes orgánicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2001-45-8
Fórmula molecular C24H20ClP
Peso molecular (g/mol) 374.85
Número MDL MFCD00011916
Clave InChI WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
PubChem CID 164911
Nombre IUPAC tetrafenilfosfanio; cloruro
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 272°C to 278°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3922393
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.86
Porcentaje de pureza 98%