Learn More
Tetrazol, solución del 3 al 4 % de peso en acetonitrilo, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrazole |
| CAS | 288-94-8, 75-05-8 |
| Color | Crema a naranja |
| Densidad | 0.8000g/mL |
| Punto de ebullición | 77°C |
| Temperatura de inflamación | 5°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Fórmula molecular | CH2N4 |
| Cantidad | 1 L |
| Gravedad específica | 0.8 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrazole, 3 to 4 wt% solution in acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.